Läs mer
N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide |
| CAS | 203784-65-0 |
| Molekylformel | C8 2H18 H3 N O Si2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethanimidic acid, N-[tri(methyl-d3)silyl]-, tri(methyl-d3)silyl ester (9CI), Tri(methyl-d3)silyl N-[tri(methyl-d3)silyl]ethanimidate, Trimethylsilyl-d9 N-(trimethylsilyl-d9)acetimidate, BSA-d18, N,O-Bis(trimethylsilyl-d9)acetamide, N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide-D18 (hexamethyldisilyl-D18) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[Si](O\C(=N\[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])\C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tris(trideuteriomethyl)silyl (1E)-N-[tris(trideuteriomethyl)silyl]ethanimidate |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.54 |
| Formel vikt | 221.2291 |