missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide, CDN

Produktkod. 30322599
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322599 0.25 g
30318745 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322599 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND10600.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide
CAS 203784-65-0
Molekylformel C8 2H18 H3 N O Si2
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](O\C(=N\[Si](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])\C)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn tris(trideuteriomethyl)silyl (1 E)-N-[tris(trideuteriomethyl)silyl]ethanimidate
Molekylvikt (g/mol) 221.54
Formel vikt 221.2291 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 94% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.