Läs mer
N,O-Bis(trimetylsilyl)acetamid, 95 %
Produktkod. 11342695
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342695 5 g 5g
11352695 25 g 25g
11362695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00183.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203,43 g/mol
N,O-bis(trimetylsilyl)acetamid används som ett regioselektivt desulfateringsreagens såväl som ett förberedande medel för kolhydrat- och alkoholtrimetylsilyletrar. Det används också för derivatisering av polära funktionella grupper såsom karboxylsyror, fenoler, steroider, aminer, alkoholer, alkaloider och amider. Det används vid bildning av stabila trimetylsilylderivat. Vidare används det i analytisk kemi för derivatisering av föreningar i analys för att öka deras flyktighet och för att introducera trimetylsilylskyddsgruppen i organisk syntes. Utöver detta används det för att skydda hydroxylgrupper i naturprodukter, funktionella grupper i organiska mellanprodukter och derivatiseringsreagens för gaskromatografi-masspektralanalys av fenolsyror i frukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,O-Bis(trimetylsilyl)acetamid används som ett regionalselektivt desulfateringsreagens samt som förberedande medel för kolhydrat- och alkoholtrimetylsilyleter. Det används också för derivatisering av polära funktionella grupper såsom karboxylsyror, fenoler, steroider, aminer, alkoholer, alkaloider och amider. Det används vid bildandet av stabila trimetylsilylderivat. Vidare används det inom analytisk kemi för derivatisering av föreningar i analys för att öka deras volatilitet och för att introducera trimetylsilylskyddsgruppen i organisk syntes. Utöver detta används det för skydd av hydroxylgrupper i naturprodukter, funktionella grupper i organiska intermediärer och derivatiseringsreagens för gaskromatografi – massspektralanalys av fenolsyror i frukter.
Löslighet
Blandbar med många opolära och polära aprotiska lösningsmedel.
Noter
Luft- och fuktkänslig. Oförenlig med starka oxidationsmedel, vatten och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10416-59-8
Molekylformel C8H21NOSi2
Molekylvikt (g/mol) 203.43
MDL-nummer MFCD00008270
InChI-nyckel SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
LEDER CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 71 °C till 73 °C (35 mmHg)
Kemiskt namn eller material N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Smältpunkt -24 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1306669
Flampunkt 42 °C (107 °F)
IUPAC-namn trimetylsilyl (1E)-N-trimetylyletanimidat
Formel vikt 203.43
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.