Läs mer
N,O-Bis(trimetylsilyl)acetamid, 95 %
Produktkod. 10061810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061810 25 mL Glasflaska 25ml
10674822 100 mL Glasflaska 100ml
10564454 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10061810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156460250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10416-59-8
Molekylformel C8H21NOSi2
Molekylvikt (g/mol) 203.43
MDL-nummer MFCD00008270
InChI-nyckel SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
LEDER CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -8 °C
Färg Beige till brun eller gul
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 71 °C till 73 °C (35,0 mmHg)
Flampunkt 42 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Brytningsindex 1,4165 till 1,4185
Kvantitet 25 mL
Fieser 01,61; 02,30; 03,23; 13,34
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
IUPAC-namn trimetylsilyl N-(trimetylsilyl)etanimidat
Formel vikt 203.43
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.