Läs mer
N,O-Bis(Trimethylsilyl) Acetamide, for Gas Chromatography, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 10416-59-8 |
| Smältpunkt | -8°C |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Kokpunkt | 71°C |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Molekylformel | C8H21NOSI2 |
| MDL-nummer | 8270 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Formel vikt | 203.43g/mol |
| Fysisk form | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?