Läs mer
N,O-Bis(trimetylsilyl)acetamid, TRC
Produktkod. 30347757
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30347757 100 g
1 options
Produktkod. 30347757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB588675100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
CAS 10416-59-8
Molekylformel C8H21NOSi2
Kvantitet 100 g
Synonym BSA, BSiA, Bis(trimethylsilyl)acetamide, Bis(trimethylsilyl)acetimidate, Dynasylan, BSA, LS 7270, N,O-Bis(trimethylsillyl)acetamide, N-(Trimethylsilyl)acetimidic Acid Trimethylsilyl Ester, N-(Trimethylsilyl)ethanimidic Acid Trimethylsilyl Ester, O,N-Bis(trimethylsilyl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
LEDER C\C(=N/[Si](C)(C)C)\O[Si](C)(C)C
IUPAC-namn trimetylsilyl N-trimetylyletanimidat
Molekylvikt (g/mol) 203.43
Formel vikt 203.1162