Läs mer
N,O-Bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid, med 10 % TMCS
Produktkod. 11329307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329307 25 g 25g
11319307 5 g 5g
11309307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040174.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
N,O-bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid är ett kraftfullt silyleringsreagens användbart i GC och GC-MS för derivatisering av ett brett spektrum av funktionella grupper under milda förhållanden. INGA. Det används också i HPLC-elektrokemisk detektionsanalys av 8-oxo-deoxiguanosin och?8-oxo-guanin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25561-30-2
Molekylformel C8H18F3NOSi2
Molekylvikt (g/mol) 257.403
MDL-nummer MFCD00008269
InChI-nyckel XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC-namn trimetylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimetylsilyletanimidat
LEDER C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Namnnotering med 10 % TMCS
Färg Färglös till gul
Flampunkt 23 °C (73 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 3607620
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (hydrolyser) och kloroform.
Formel vikt 257.4
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.