Läs mer
N,O-Bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+ |
| Formel vikt | 257.0879 |