Läs mer
N,O-Bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid (~90%), TRC
Produktkod. 30010503
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010503 25 g
30008704 5 g
30005716 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010503 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58867025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25561-30-2
Molekylformel C8 H18 F3 N O Si2
Molekylvikt (g/mol) 257.4
Synonym BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
IUPAC-namn trimetylsilyl (1E)-2,2,2-trifluoro-N-trimetylsilyletanimidat
LEDER C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)\C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Formel vikt 257.0879