Läs mer
N,O-Bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid, 98+%
Produktkod. 11489902
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489902 250 g 250g
11469902 10 g 10g
11479902 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489902 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12033.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
N,O-bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid används som derivatiseringsreagens för gaskromatografi och masspektrometrianalys av fenolsyror i frukt. Det används också som en reaktant vid framställning av pyrimidinonribosider och analoger som visar antitumöregenskaper. Det spelar en viktig roll som reagens för regioselektiv desulfatering av polysackaridsulfater. Dessutom används det för att framställa trimetylsilyletrar av kolhydrater och alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,O-Bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid används som derivatiseringsreagens för gaskromatografi och masspektrometrianalys av fenolsyror i frukt. Det används också som en reaktant vid framställning av pyrimidinonribosider och analoger som visar antitumöregenskaper. Det spelar en viktig roll som reagens för regioselektiv desulfatering av polysackaridsulfater. Dessutom används det för att framställa trimetylsilyletrar av kolhydrater och alkoholer.
Löslighet Blandbar med
kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Oförenlig med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25561-30-2
Molekylformel C8H18F3NOSi2
MDL-nummer MFCD00008269
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Smältpunkt -10 °C
Densitet 0.97
Kokpunkt 145 °C till 147 °C
Flampunkt 23 °C
Brytningsindex 1.384
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 3607620
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandig med kloroform.
InChI-nyckel XCOBLONWWXQEBS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)OC(=N[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
IUPAC-namn trimetylsilyl-2,2,2-trifluoro-N-(trimetylsilyl)etanimidat
Molekylvikt (g/mol) 257.40
Formel vikt 257.4
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.