Läs mer
NO-bis-(trimetylsilyl)trifluoracetamid, 99,26 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487721 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487721 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11487721 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215047605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 5g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
NO-bis-(trimetylsilyl)trifluoracetamid är ett silyleringsmedel för aminosyror, kolhydrater och steroider.
  • NO-bis-(Trimetylsilyl)trifluoracetamid är ett derivatiseringsreagens som används i en GC-MS-analys av furfuralinnehåll i livsmedel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-O-bis-(Trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Namnnotering FTIR
CAS 21149-38-2
Färg Färglös
Molekylformel C8H18F3NOSi2
MDL-nummer MFCD00008269
Kvantitet 5 g
Synonym bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n,n-bis trimethylsilyl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n,n-bis trimethylsilyl, unii-5t8na426kz, n,n-bstfa, ksc497c2d, bistrimethylsilyltrifluoroacetamide, bis-trimethylsilyltrifluoroacetamide, bistrimethylsilyl-trifluoroacetamide
InChI-nyckel RZYHXKLKJRGJGP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)N(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N,N-bis(trimetylsilyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 257.403
PubChem CID 65279
Formel vikt 257.4
Kvalitet Not Available
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.