Läs mer
N,O-Di-BOC-hydroxylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10795432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795432 5 g Glass bottle 5g
10676810 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10795432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 85006-25-3 | Molecular Formula: C10H19NO5 | Molecular Weight: 233.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85006-25-3
Molekylformel C10H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 233.26
MDL-nummer MFCD00034797
InChI-nyckel AGOSGCWATIJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl tert-butoxycarbonyl oxycarbamate, n,o-di-boc-hydroxylamine, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyloxy carbamate, n,o-bis tert-butoxycarbonyl hydroxylamine, tert-butyl tert-butoxycarbonyl oxy carbamate, tert-butyl 1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy carbamate, tert-butyl tert-butoxycarbonyloxy carbamate, tert-butoxycarbonylamino tert-butyl carbonate, tert-butyl 2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbonate, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy carbonyl oxy-2-methylpropane
PubChem CID 2728863
IUPAC-namn tert-butyl [(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] carbonate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, O-Di-BOC-hydroxylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 67°C to 70°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 233.26
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,O-Di-BOC-hydroxylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.