Läs mer
N,O-diacetat isoacyklovir, TRC
Produktkod. 30135680
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135680 10 mg
30136864 100 mg
30008653 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD10310010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91702-60-2
Molekylformel C12 H15 N5 O5
Molekylvikt (g/mol) 309.278
IUPAC-namn 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-7-yl)metoxi]etylacetat
LEDER CC(=O)NC1=Nc2ncn(COCCOC(=O)C)c2C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-7-yl)methoxy]ethyl acetate
Kvantitet 10 mg
Synonym Acetamide, N-[7-[[2-(acetyloxy)ethoxy]methyl]-6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]- (9CI, ACI), N-[7-[[2-(Acetyloxy)ethoxy]methyl]-6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)17(5-13-10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Formel vikt 309.107