missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,O-Diacetyllamivudine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Diacetyllamivudine |
| CAS | 158629-13-1 |
| Molekylformel | C12 H15 N3 O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2R-cis)-N-[1-[2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide (9CI), 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv., N,O-Diacetyllamivudine, (2R-cis)-N-[1-[2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide (9CI), 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O5S/c1-7(16)13-9-3-4-15(12(18)14-9)10-6-21-11(20-10)5-19-8(2)17/h3-4,10-11H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14,16,18)/t10-,11+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)C)O2 |
| IUPAC-namn | [(2R,5S)-5-(4-acetamido-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.33 |
| Formel vikt | 313.073 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?