Läs mer
N,O-Dibenzoyl-L-tyrosine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Dibenzoyl-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19NO5/c25-21(17-7-3-1-4-8-17)24-20(22(26)27)15-16-11-13-19(14-12-16)29-23(28)18-9-5-2-6-10-18/h1-14,20H,15H2,(H,24,25)(H,26,27) |
| Kvantitet | 10 g |
| Frakt skick | Room Temperature |