Läs mer
(+)-N, O-Didesmetyltramadol, TRC
Produktkod. 30372648
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30372648 5 mg
1 options
Produktkod. 30372648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4412305MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
CAS 144830-18-2
Molekylformel C14 H21 N O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, (1R-cis)-, 3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, (+)-N,O-Didesmethyl Tramadol, (+)-N,O-Didesmethyltramadol, (R,R)-N,O-Didesmethyltramadol, 3-[(1R-cis)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
LEDER CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC-namn 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-(metylaminometyl)cyklohexyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 235.32
Formel vikt 235.1572