Läs mer
N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride |
| CAS | 333338-16-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H21 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride, Guaiacol Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11;/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3;1H/t12-,14+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2 |
| IUPAC-namn | 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-(methylaminomethyl)cyclohexyl]phenol;hydrochloride |
| Visa mer |