Läs mer
N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30052092
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052092 25 mg
1 options
Produktkod. 30052092 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0393.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
CAS 300827-92-3
Analyt- eller komponentnamn N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H23 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 0Desvenlafaxine Related Compound B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC-namn 4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 285.81
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 285.1496 g/mol