Läs mer
N,O-dimetylhydroxyllaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11468067
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468067 5 g 5g
11478067 25 g 25g
11488067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17469.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-07-2026
CAS: 6638-79-5 | C2H8ClNO | 97,54 g/mol
N,O-dimetylhydroxylaminhydroklorid används som reagens vid framställning av 2-acyloxazoler från 2-oxazolemagnesiumklorid och N-metoxi-N-metyl-3-oxo-butyramid från diketen. Det används också i amidkopplingsreaktioner för att bilda Weinreb-amider, som är användbara i Weinreb-ketonsyntesen. Dessutom används det vid framställning av en hämmare av NLS-härledda BC-peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,O-dimetylhydroxylaminhydroklorid används som reagens vid framställning av 2-acyloxazoler från 2-oxazolemagnesiumklorid och N-metoxi-N-metyl-3-oxo-butyramid från diketen. Det används också i amidkopplingsreaktioner för att bilda Weinreb-amider, som är användbara i Weinreb-ketonsyntesen. Dessutom används det vid framställning av en hämmare av NLS-härledda BC-peptider.
Löslighet Löslig i
vatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6638-79-5
Molekylformel C2H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 97.54
MDL-nummer MFCD00012485
InChI-nyckel USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
PubChem CID 81138
LEDER [H+].[Cl-].CNOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt 112°C to 115°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3650353
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
IUPAC-namn vätemetoxi(metyl)aminklorid
Formel vikt 97.55
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.