Läs mer
N,O-Dimethylhydroxylamine Hydrochloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861861
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861861 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15861861 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8400740010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6638-79-5
Smältpunkt 110°C to 116°C
MDL-nummer MFCD00012485
Kvantitet 10 g
Synonym N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, N-Methoxymethanamine hydrochloride, N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 61.08 (Free Base Basis)