Läs mer
N,O-dimetylhydroxylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30369449
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30369449 10 g
1 options
Produktkod. 30369449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47340010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,O-Dimethylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 6638-79-5
Molekylformel C2 H7 N O . H Cl
Kvantitet 10 g
Synonym N-Methoxymethylamine Hydrochloride, N-Methyl-N-methoxyamine Hydrochloride, O-Methyl Hydroxy(methyl)amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
LEDER Cl.O(NC)C
IUPAC-namn N-metoxymetanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 97.54
Formel vikt 97.0294