missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,O-Dinonanoylvanillylamine, Mikromol™

Produktkod. 30051311
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051311 25 mg
30052230 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051311 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1033.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N,O-Dinonanoylvanillylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,O-Dinonanoylvanillylamine
CAS 2727060-97-9
Analyt- eller komponentnamn N,O-Dinonanoylvanillylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H43 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N,O-Dinonanoylvanillylamine
InChI formel InChI=1S/C26H43NO4/c1-4-6-8-10-12-14-16-25(28)27-21-22-18-19-23(24(20-22)30-3)31-26(29)17-15-13-11-9-7-5-2/h18-20H,4-17,21H2,1-3H3,(H,27,28)
LEDER CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(OC(=O)CCCCCCCC)c(OC)c1
IUPAC-namn [2-methoxy-4-[(nonanoylamino)methyl]phenyl] nonanoate
Molekylvikt (g/mol) 433.62
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 433.3192 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.