missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,O-Dinonanoylvanillylamine, Mikromol™
Beskrivning
N,O-Dinonanoylvanillylamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Dinonanoylvanillylamine |
| CAS | 2727060-97-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,O-Dinonanoylvanillylamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H43 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,O-Dinonanoylvanillylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO4/c1-4-6-8-10-12-14-16-25(28)27-21-22-18-19-23(24(20-22)30-3)31-26(29)17-15-13-11-9-7-5-2/h18-20H,4-17,21H2,1-3H3,(H,27,28) |
| LEDER | CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(OC(=O)CCCCCCCC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | [2-methoxy-4-[(nonanoylamino)methyl]phenyl] nonanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?