Produktkod. 11475240
Produktkod.
Kvantitet
Förpackningsstorlek
11475240
5 g
5g
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
11475240
Leverantör
Alfa Aesar™
Leverantörsnummer
044512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
n-Octadecane
CAS
593-45-3
Smältpunkt
28°C
Färg
White
Densitet
0.782g/mL
Kokpunkt
317°C
Flampunkt
166°C (330°F)
Odör
Odorless
Molekylformel
C18H38
Brytningsindex
1.4390
MDL-nummer
MFCD00009007
Kvantitet
5 g
Synonym
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
InChI-nyckel
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn
octadecane
Molekylvikt (g/mol)
254.502
PubChem CID
11635
ChEBI
CHEBI:32926
Formel vikt
254.5
Procent renhet
≥99.5%
Fysisk form
Crystalline Mass/Melt
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .