Läs mer
n-Octadecane, 99%
Produktkod. 11348307
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348307 500 g 500g
11358307 100 g 100g
11338307 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11348307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031954.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.502 g/mol
n-oktadekan används som lösningsmedel, smörjmedel, transformatorolja och korrosionsskyddsmedel. Det används också i paraffin samt kemiska mellanprodukter i organisk syntes. Det spelar en viktig roll i feromoner som en kemisk budbärare. N-oktadekan/molekylsil 5A-kompositer kan användas som värmelagringsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-45-3
Molekylformel C18H38
Molekylvikt (g/mol) 254.502
MDL-nummer MFCD00009007
InChI-nyckel RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
IUPAC-namn oktadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Octadecane
Smältpunkt 28°C
Densitet 0.782 g/mL
Kokpunkt 317°C
Flampunkt 166°C (330°F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Formel vikt 254.5
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Mass/Melt
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Octadecane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.