Läs mer
n-Octadecane-d38, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Octadecane-d38 |
| CAS | 16416-31-2 |
| Molekylformel | C18D38 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | octadecane-d38 |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.73 |
| Formel vikt | 292.54 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |