missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Octadecyl-d37 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octadecanol-D37 |
| CAS | 204259-62-1 |
| Molekylformel | C18HD37O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Octadecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d37-ol (9 CI), Stearyl-d37 alcohol, 1-Octadecanol-d37, 1-Octadecanol-D37, n-Octadecyl-d37 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2 |
| LEDER | OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | octadecan-d37-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.73 |
| Formel vikt | 307.52 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?