Läs mer
n-oktadecyll merkaptan, 96 %
Produktkod. 10544314 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10544314 500 g Glasflaska 500g
10173541 25 g Glasflaska 25g
10317241 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10544314 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354985000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2885-00-9
Molekylformel C18H38S
Molekylvikt (g/mol) 286.56
MDL-nummer MFCD00004886
InChI-nyckel QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
PubChem CID 17905
IUPAC-namn oktadekan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octadecyl mercaptan
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25,0 °C till 35,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 366,0 °C
Flampunkt 185 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)16CH2SH
Brytningsindex 1.4645
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 286.56
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Octadecyl mercaptan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.