Läs mer
n-oktadecylsulfat, natriumsalt, 98 %
Product Code. 10762285 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10762285 1 g Glasflaska 1g
10380484 5 g Glasflaska 5g
10521154 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10762285 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 384890010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Add to basket
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1120-04-3
Molekylformel C18H37NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 372.55
MDL-nummer MFCD00007469
InChI-nyckel NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
IUPAC-namn natrium;oktadecylsulfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Octadecyl sulfate, sodium salt
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 211,0 °C till 213,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Ex Sulfated Ash)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17OSO3Na
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 372.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Octadecyl sulfate, sodium salt
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.