Läs mer
n-oktadecylfosfonsyra, 97 %
Produktkod. 11387957
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387957 1 g 1g
11377957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020645.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4724-47-4 | C18H39O3P | 334,481 g/mol
n-oktadecylfosfonsyra används i termopapper för kvitton, påfyllningsmaskiner och biljetter. Det fungerar som ytaktivt medel, emulgeringsmedel, dispergeringsmedel och kelatbildare. Vidare är det en långkedjig fosfonsyraförening som används för proteomikforskning. Utöver detta används den för att framställa modifierade mesoporösa magnetiska nanopartiklar genom Lewis syra/bas interaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4724-47-4
Molekylformel C18H39O3P
Molekylvikt (g/mol) 334.481
MDL-nummer MFCD00015838
InChI-nyckel FTMKAMVLFVRZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octadecylphosphonic acid, phosphonic acid, octadecyl, phosphonic acid, p-octadecyl, n-octadecylphosphonicacid, octadecanephosphonic acid, octadecyl phosphonic acid, octadecyl-phosphonic acid, acmc-209k8h, ksc492m8n, octadecylphosphonic acid
PubChem CID 78451
IUPAC-namn oktadecylfosfonsyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octadecylphosphonic acid
Smältpunkt 92°C to 98°C
Färg Vitt
Linjär formel CH3(CH2)17P(O)(OH)2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 334.48
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.