Läs mer
n-oktadecyyltriklorosilan (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Octadecyltrichlorosilane |
| CAS | 112-04-9 |
| Molekylformel | C18H37Cl3Si |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | triklor(oktadecyl)silan |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.93 |
| Formel vikt | 386.173 |