Läs mer
n-oktadecyyltriklorosilan (>90 %), TRC
Produktkod. 30423989
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30423989 500 mg
1 options
Produktkod. 30423989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO148565500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octadecyltrichlorosilane
CAS 112-04-9
Molekylformel C18H37Cl3Si
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn triklor(oktadecyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 387.93
Formel vikt 386.173