Läs mer
n-oktadekyltriklorosilan, 95 %, forts. 5–10 % förgrenade isomerer
Beskrivning
n-Octadecyltrichlorosilane används i halvledarindustrin för att bilda självmonterade monolager tunna filmer på kiseldioxidsubstrat. Används i molekylär elektronik, som tunna isolerande grindar i metall-isolator-halvledarfälteffekttransistorer. Det används också i platinakatalyserad syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
n-Octadecyltrichlorosilane används i halvledarindustrin för att bilda självmonterade monolager tunna filmer på kiseldioxidsubstrat. Används i molekylär elektronik, som tunna isolerande grindar i metall-isolator-halvledarfälteffekttransistorer. Det används också i platinakatalyserad syntes.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvara under torr inert gas. Håll borta från vatten/fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 160 °C till 162 °C (3 mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | n-Octadecyltrichlorosilane |
| Smältpunkt | ∼20 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Anteckningar om analysprocent | forts. 5 till 10 % grenade isomerer |
| Linjär formel | CH3(CH2)17SiCl3 |
| UN-nummer | UN1800 |
| Beilstein | 1778847 |
| Flampunkt | 189 °C (372 °F) |
| Löslighetsinformation | Bryts ner i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.