Läs mer
n-oktadecyltriklorsilan, 95 %, forts. 5-10 % grenade isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022811
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11452368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15732.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.929 g/mol
n-Octadecyltrichlorosilane används i halvledarindustrin för att bilda självmonterade monolager tunna filmer på kiseldioxidsubstrat. Används i molekylär elektronik, som tunna isolerande grindar i metall-isolator-halvledarfälteffekttransistorer. Det används också i platinakatalyserad syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Octadecyltrichlorosilane används i halvledarindustrin för att bilda självmonterade monolager tunna filmer på kiseldioxidsubstrat. Används i molekylär elektronik, som tunna isolerande grindar i metall-isolator-halvledarfälteffekttransistorer. Det används också i platinakatalyserad syntes.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvara under torr inert gas. Håll borta från vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-04-9
Molekylformel C18H37Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 387.929
MDL-nummer MFCD00000484
InChI-nyckel PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
IUPAC-namn triklor(oktadecyl)silan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 160°C to 162°C (3mmHg)
Kemiskt namn eller material n-Octadecyltrichlorosilane
Smältpunkt ∼20°C
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent forts. 5 till 10 % grenade isomerer
Linjär formel CH3(CH2)17SiCl3
UN-nummer UN1800
Beilstein 1778847
Flampunkt 189°C (372°F)
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 387.94
Procent renhet 95%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.46
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.984
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Octadecyltrichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Octadecyltrichlorosilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.