Läs mer
n-oktadecyltrimetylammoniumklorid, 95 %
Produktkod. 15407148
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407148 2 g 2g
15417148 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60665.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 112-03-8 | C21H46ClN | 348,06 g/mol
Emulsion (huvudkomponenterna är högpolymera och cykliska silikoner); bildar en skyddande film för att täcka kluvna toppar; konditioneringsmedel för sköljningar och schampon; glaseringsmedel för hår.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Emulsion (huvudkomponenterna är högpolymera och cykliska silikoner); bildar en skyddande film för att täcka kluvna toppar; konditioneringsmedel för sköljningar
och schampon; glaseringsmedel för hår.
Löslighet Lösligt i vatten 1,759 mg/L vid 25 C
.°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-03-8
Molekylformel C21H46ClN
Molekylvikt (g/mol) 348.06
MDL-nummer MFCD00050188
InChI-nyckel VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n,n,n-trimethyloctadecan-1-aminium chloride, stac, octadecyltrimethylammonium chloride, cation ab, stearyltrimethylammonium chloride, steartrimonium chloride, trimethyloctadecylammonium chloride, 1-octadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, nissan cation ab, aliquat 7
PubChem CID 8155
ChEBI CHEBI:81710
IUPAC-namn trimetyl(oktadecyl)azaniumklorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Linjär formel CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
Kvantitet 2 g
Beilstein 3917847
Löslighetsinformation Löslig i vatten 1,759 mg/L @ 25 °C.
Formel vikt 348.05
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.