Läs mer
n-oktan, 97 %, ren
Produktkod. 10797973 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10797973 25 L Metall trumma 25 L
10064332 1 L Glasflaska 1 L
10482071 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10797973 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23375.00 SEK
    21510.28 SEK / 25 L
    Save 1864.72 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-65-9
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.23
MDL-nummer MFCD00009556
InChI-nyckel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-namn oktan
LEDER CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -57,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7080g/mL, 0.708
Kokpunkt 125,0 °C till 127,0 °C
Flampunkt 13 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Metall trumma
Linjär formel CH3(CH2)6CH3
Brytningsindex 1,3965 till 1,3985
Kvantitet 25 L
Beilstein 01,159
Merck Index 15,6838
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,0007 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och aceton, fritt blandbar med eter, bensen, petroleum, eter och bensin
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Formel vikt 114.23
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.