Läs mer
n-oktan, 98+%
Produktkod. 11488720
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488720 100 mL 100ml
11404584 500 mL 500ml
11414584 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11488720 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13181.AE
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114,232 g/mol
N-oktan används främst som lösningsmedel, bränsle och som ett av standardvärdena i oktanskala. Det används också för att förhindra ojämn förbränning av bränsle i förbränningsmotorer. Vidare fungerar det som ett knackningsmedel för motorbränslen med hög kompression, lackspädningsmedel, jäsmedel för skumgummi. Dessutom används den i raketdrivmedel och i azeotropa destillationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-oktan används främst som lösningsmedel, bränsle och som ett av standardvärdena i oktanskala. Det används också för att förhindra ojämn förbränning av bränsle i förbränningsmotorer. Vidare fungerar det som ett knackningsmedel för motorbränslen med hög kompression, lackspädningsmedel, jäsmedel för skumgummi. Dessutom används den i raketdrivmedel och i azeotropa destillationer.
Löslighet
Blandbar med etyleter, etanol, aceton, bensen, petroleumeter och bensin. Lite blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-65-9
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00009556
InChI-nyckel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-namn oktan
LEDER CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octane
Smältpunkt -57 °C
Densitet 0.703
Kokpunkt 125 °C till 126 °C
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Analysprocentintervall ≥98%
Odör Nästan luktfritt
Brytningsindex 1.398
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1262
Beilstein 1696875
Merck Index 14,6749
Löslighetsinformation Blandbar med etyleter, etanol, aceton, bensen, petroleumeter och bensin; Lite blandig med alkohol; Oblandbar med vatten.
Formel vikt 114.23
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Octane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.