Läs mer
n-oktan, 99+%, Extra torrt, AcroSeal™
Produktkod. 10592374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10592374 1 L 1 L
13188633 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10592374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396900010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6545.00 SEK
    6009.08 SEK / 1 L
    Save 535.92 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-65-9
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.23
MDL-nummer MFCD00009556
InChI-nyckel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-namn oktan
LEDER CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octane
Namnnotering Extra Dry
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -57,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7080g/mL, 0.708
Kokpunkt 125,0 °C till 127,0 °C
Flampunkt 13 °C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)6CH3
Brytningsindex 1,3965 till 1,3985
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1262
Rester efter avdunstning 0,0003% max.
Merck Index 15, 6838
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,0007 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och aceton, fritt blandbar med eter, bensen, petroleum, eter och bensin
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Formel vikt 114.23
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra torr
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Octane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.