Läs mer
n-oktan, 99+%, extra ren
Produktkod. 10577933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2 mL
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Unit Size:
2.5 L
25 L
2ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10577933 25 L Metall trumma 25 L
10705401 2 mL Glasflaska 2ml
10207333 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10715401 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10577933 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 129370250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37140.00 SEK
    36054.48 SEK / 25 L
    Save 1085.52 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-65-9
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.23
MDL-nummer MFCD00009556
InChI-nyckel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-namn oktan
LEDER CCCCCCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Octane
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -57,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7080g/mL, 0.708
Kokpunkt 125,0 °C till 127,0 °C
Flampunkt 13 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Metall trumma
Linjär formel CH3(CH2)6CH3
Brytningsindex 1,3965 till 1,3985
Kvantitet 25 L
Beilstein 01, 159
Rester efter avdunstning 0,05% max.
Merck Index 15, 6838
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,0007 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och aceton, fritt blandbar med eter, bensen, petroleum, eter och bensin
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Formel vikt 114.23
Ångtryck 14 mbar vid 20 °C
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Octane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.