Läs mer
n-Octane-d{18}, 99% (Isotopic)
Produktkod. 11374428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374428 1 g 1g
11364428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11374428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042339.03
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 17252-77-6 | C8H18 | 132.342 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17252-77-6
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 132.342
MDL-nummer MFCD00037626
InChI-nyckel TVMXDCGIABBOFY-VAZJTQEUSA-N
Synonym octane-d18, 2h18 octane, n-octane-d18, 2 h?? octane, octane-d18, 98 atom % d, n-octane-d isotopic 1g
PubChem CID 519375
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-oktadekadeuteriooktan
LEDER CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octane-d{18}
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 0.815 g/mL
Flampunkt 15.6°C (60°F)
Kvantitet 1 g
Smältpunkt -57°C
Kokpunkt 126°C
UN-nummer UN1262
Formel vikt 132.34
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.