missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Octane, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15849360
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849360 100 mL 100ml
15806430 250 mL 250ml
15816430 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15849360 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8069100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.

For synthesis

n-octane is a hydrocarbon compound used as a solvent, cleaning agent, fuel additive, or reaction agents.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 111-65-9

Specifikationer

Smältpunkt -57°C
Densitet 0.70 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 125°C to 126°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)6CH3
MDL-nummer MFCD00009556
Kvantitet 100 mL
Synonym n-Octane, n-Octane
Molekylvikt (g/mol) 114.23
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.