Läs mer
N-Octanoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10617612 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Plastbehållare
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
Produktkod. 10617612
Brand: Fisher Chemical O/0030/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 124-07-2
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.214
MDL-nummer 4429
InChI-nyckel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-namn octanoic acid
LEDER CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Smältpunkt 16°C
Färg Yellow
Kokpunkt 237°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 5
Formel vikt 144.21g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.