Läs mer
N-Octanoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Plastbehållare
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 16°C |
| Färg | Gult |
| Kokpunkt | 237°C |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Kvantitet | 25 L |
| Ångdensitet | 5 |
| Formel vikt | 144.21g/mol |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Octanoic acid
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .