Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-oktanoyl-N-metyl-D-glukamin
Produktkod. 15465769
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465769 1 g 1g
15475769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465769 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63574.03
Request Bulk or Custom Format
Nonjoniskt tvättmedel för solubilisering av membranproteiner
N-oktanoyl-N-metylglukamin har använts i en studie för att bedöma störd N-terminal av PKA. Det har också använts i en studie för att undersöka användbarheten av sockertensider som solubiliseringsmedel i parenterala formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-oktanoyl-N-metylglukamin har använts i en studie för att bedöma störd N-terminal av PKA. Det har också använts i en studie för att undersöka användbarheten av sockertensider som solubiliseringsmedel i parenterala formuleringar.
Löslighet Löslig i vatten
(10%).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85316-98-9
Molekylformel C15H31NO6
Molekylvikt (g/mol) 321.414
MDL-nummer MFCD00134152
InChI-nyckel SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Synonym mega-8, n-octanoyl-n-methylglucamine, mega 8, mega-8 solution, n-methyl-n-octanoyl-d-glucamine, n-d-glucityl-n-methyloctanamide, mega-8 500 mm solution, n-methyl-n-2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl octanamide, octanoyl-n-methylglucamide
PubChem CID 160091
IUPAC-namn N-metyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexyl]oktanamid
LEDER CCCCCCCC(=O)N(C)CC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Octanoyl-N-methyl-D-glucamine
Smältpunkt 80°C to 90°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 5816747
Löslighetsinformation Soluble in water (10%).
Optisk rotation −18° (c=2 in Water)
Formel vikt 321.41
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.