Läs mer
n-oktyl 4-hydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11478720
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478720 5 g 5g
11498526 25 g 25g
11408536 100 g 100g
11418536 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11478720 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15964.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1219-38-1 | C15H22O3 | 250,34 g/mol
n-oktyl-4-hydroxibensoat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden n-Octyl 4-hydroxybenzoate är en viktig
råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i alkohol, fenoxietanol och propylenglykol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219-38-1
Molekylformel C15H22O3
Molekylvikt (g/mol) 250.34
MDL-nummer MFCD00016482
InChI-nyckel RIKCMEDSBFQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylparaben, n-octyl 4-hydroxybenzoate, octyl paraben, octyl p-hydroxybenzoate, p-hydroxybenzoic acid octyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester, p-oxybenzoesaureoctylester, 4-hydroxybenzoic acid n-octyl ester, unii-4uvk431k6b, p-oxybenzoesaureoctylester german
PubChem CID 14642
IUPAC-namn oktyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 50°C to 53°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water.
Formel vikt 250.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.