Läs mer
N-oktyl 4-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30425596
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425596 1 g
30410457 100 mg
30425368 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO1484731G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219-38-1
Molekylformel C15H22O3
Molekylvikt (g/mol) 250.33
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, octyl ester (6CI, 7CI, 8CI), n-Octyl 4-hydroxybenzoate, n-Octyl p-hydroxybenzoate, NSC 309820, Octyl 4-hydroxybenzoate, Octyl p-hydroxybenzoate, Octyl paraben, p-Hydroxybenzoic acid octyl ester
IUPAC-namn octyl 4-hydroxybenzoat
LEDER CCCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Octyl 4-Hydroxybenzoate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-15(17)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,2-7,12H2,1H3
Formel vikt 250.1569