Läs mer
n-Octyl Acrylate (Stabilized with MEHQ), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Octyl Acrylate |
| CAS | 2499-59-4 |
| Molekylformel | C11H20O2 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 1-Octyl acrylate, ENT 3827, NOAA, NSC 5177, Octyl 2-Propenoate, Octyl Acrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h4H,2-3,5-10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCOC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | octyl prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.28 |
| Formel vikt | 184.1463 |