Läs mer
n-oktyl-beta-D-glukopyranosid, 98+%
Produktkod. 15478719
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478719 1 g 1g
15488719 5 g 5g
15498719 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67390.03
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292,37 g/mol
Det används för solubilisering och rekonstitution av membranbundna proteiner. Den höga kritiska micellkoncentrationen (0,7 %) av n-oktylglukosid underlättar lätt borttagning från slutliga proteinextrakt genom dialys eller gelfiltrering. n-Octylglucosid kan användas i 2D-elektrofores och för att förbättra selektiviteten för immunoutfällning av fosfotyrosinmodifierade proteiner. Även användbar vid 2D-elektrofores och i en immunutfällningsbuffert för immunrening av fosfotyrosinpeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används för solubilisering och rekonstitution av membranbundna proteiner. Den höga kritiska micellkoncentrationen (0,7 %) av n-oktylglukosid underlättar lätt borttagning från slutliga proteinextrakt genom dialys eller gelfiltrering. n-Octylglucosid kan användas i 2D-elektrofores och för att förbättra selektiviteten för immunoutfällning av fosfotyrosinmodifierade proteiner. Även användbar vid 2D-elektrofores och i en immunutfällningsbuffert för immunrening av fosfotyrosinpeptider.
Löslighet Löslig i
DMSO, metanol och vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot värme. Förvaras under inert gas. Förvaras i kylen vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29836-26-8
Molekylformel C14H28O6
Molekylvikt (g/mol) 292.37
MDL-nummer MFCD00063288
InChI-nyckel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Smältpunkt 103 °C till 104 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 84118
Känslighet Mycket hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, metanol och vatten.
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-(oktyloxi)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 292.37
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.