Läs mer
n-oktyl-beta-D-tioglukopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483689
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483689 10 g 10g
15493689 2.5 g 2.5g
15473689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15483689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61028.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nonjoniskt tvättmedel som används för solubilisering av membranproteiner
n-oktyl-beta-D-tioglukopyranosid används för cellys eller för att solubilisera membranproteiner utan att denaturera dem. Detta är särskilt användbart för att kristallisera dem eller för att rekonstituera dem till lipiddubbelskikt. Det har använts i en studie för att bedöma kristallisation och preliminär röntgenanalys av humant plasma apolipoprotein CI. Det har också använts i en studie som undersökte identifieringen av Chlamydia pneumoniae-proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Octyl-beta-D-tioglukopyranosid används för cellys eller för att solubilisera membranproteiner utan att denaturera dem. Detta är särskilt användbart för att kristallisera dem eller för att rekonstituera dem till lipiddubbelskikt. Det har använts i en studie för att bedöma kristallisation och preliminär röntgenanalys av humant plasma apolipoprotein CI. Det har också använts i en studie som undersökte identifieringen av Chlamydia pneumoniae-proteiner.
Löslighet Löslig
i etanol, vatten eller metanol
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85618-21-9
Molekylformel C14H28O5S
Molekylvikt (g/mol) 308.433
MDL-nummer MFCD00012189
InChI-nyckel CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonym octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-oktylsulfanyloxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Smältpunkt 128°C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Beilstein 4182783
Löslighetsinformation Soluble in ethanol, water or methanol
Formel vikt 308.44
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.