Läs mer
n-oktyl-beta-D-tioglukopyranosid, elektroforesgrad, 98+%
Produktkod. 15480577
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480577 5 g 5g
15400587 2.5 g 2.5g
15490577 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66416.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 85618-21-9 | C14H28O5S | 308,433 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85618-21-9
Molekylformel C14H28O5S
Molekylvikt (g/mol) 308.433
MDL-nummer MFCD00012189
InChI-nyckel CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonym octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-oktylsulfanyloxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Smältpunkt 128°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 4182783
Formel vikt 308.44
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.